Print…
Cloreto de Gadolínio (III) hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
203289-1G 203289-25G 203289-5G
SIAL203289-1GEA 61 EUR
SIAL203289-1G SIAL203289-25G SIAL203289-5G
Cloreto de Gadolínio (III) hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Gadolínio (III) hexahidratado
Fórmula: Cl₃Gd·6H₂O
Número MDL : MFCD00149732
Número CAS: 13450-84-5
EINECS: 233-386-6