Cloreto de Gadolínio (III) hexahidratado ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Gadolinium trichloride hexahydrate
11286.06
11286.14
11286.22
11286.A1
11286.06EA
60.5
EUR
11286.06
11286.14
11286.22
11286.A1
Cloreto de Gadolínio (III) hexahidratado ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Cloreto de Gadolínio (III) hexahidratado
Purity: 99.9%
CAS No.: 13450-84-5
Molecular Formula: GdCl3.6H2O
Formula Weight: 371.70 (263.61anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.424
Appearance: White
Odour: Characteristic
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00149732
Fórmula:
Cl₃Gd·6H₂O Peso Molecular: 371.7 g/mol Densidade: 2.424 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149732 Número CAS: 13450-84-5 EINECS: 233-386-6 Merck Index: 14,4326 |