Print…
Europium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Europium(III) chloride hydrate, Europium trichloride hexahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
212881-25G 212881-5G
SIAL212881-25GEA 873 EUR
SIAL212881-25G SIAL212881-5G
Europium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Europium(III) chloride hexahydrate
Fórmula: Cl₃Eu·6H₂O
Peso Molecular: 366.41 g/mol
Ponto de Fusão: 158
Densidade: 4.89 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149701
Número CAS: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4