Print…
Europium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Europium(III) chloride hydrate, Europium trichloride hexahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
203254-1G 203254-25G 203254-5G
SIAL203254-1GEA 85 EUR
SIAL203254-1G SIAL203254-25G SIAL203254-5G
Europium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Europium(III) chloride hexahydrate
Fórmula: Cl₃Eu·6H₂O
Peso Molecular: 366.41 g/mol
Ponto de Fusão: 158
Densidade: 4.89 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149701
Número CAS: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4