Europium(III) chloride hexahydrate 99.9% (baseado em traços de metais) -10 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
199600050
199600250
ACRO199600050EA
124
EUR
ACRO199600050
ACRO199600250
Europium(III) chloride hexahydrate 99.9% (baseado em traços de metais) -10 mesh
Europium(III) chloride hexahydrate
Fórmula:
Cl₃Eu·6H₂O Ponto de Fusão: 850 °C Densidade: 4,89 g/cm³ |
Número MDL :
MFCD00149701 Número CAS: 13759-92-7 EINECS: 233-040-4 |
Appearance | White Crystals |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.1 % |