Print…
Europium(III) chloride hexahydrate 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Europium(III) chloride hydrate, Europium trichloride hexahydrate
193010050 193010010 193010250
ACRO193010050EA 147 EUR
ACRO193010050 ACRO193010010 ACRO193010250
Europium(III) chloride hexahydrate 99.99% (baseado em traços de metais)
Europium(III) chloride hexahydrate
Fórmula: Cl₃Eu·6H₂O
Peso Molecular: 366.41 g/mol
Ponto de Fusão: 850 °C
Densidade: 4.89 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149701
Número CAS: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 39.0 to 42.5 % (Eu)
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %