Print…
Erbium trichloride hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
11305.14 11305.22
11305.14EA 252 EUR
11305.14 11305.22
Erbium trichloride hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Erbium trichloride hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 19423-85-9 Molecular Formula: ErCl3.xH2O Formula Weight: 273.62(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00010989
Fórmula: Cl₃Er·H₂O
Ponto de Fusão: 168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010989
Número CAS: 19423-85-9
EINECS: 233-385-0