Erbium trichloride hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
11304.14
11304.22
11304.14EA
126
EUR
11304.14
11304.22
Erbium trichloride hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Erbium trichloride hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 19423-85-9
Molecular Formula: ErCl3.xH2O
Formula Weight: 273.62(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00010989
Fórmula:
Cl₃Er·H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010989 Número CAS: 19423-85-9 EINECS: 233-385-0 |