Print…
Tricloreto de cério heptahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Cerous chloride heptahydrate, Cerium (III) chloride heptahydrate
22300-100G 22300-500G
SIAL22300-100GEA 125 EUR
SIAL22300-100G SIAL22300-500G
Tricloreto de cério heptahidratado, Sigma-Aldrich®
Tricloreto de cério heptahidratado
Fórmula: CeCl₃·7H₂O
Peso Molecular: 372.58 g/mol
Ponto de Fusão: 848
Densidade: 3.97 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149634
Número CAS: 18618-55-8
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 12,02041