Print…
Tricloreto de cério heptahidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cerous chloride heptahydrate, Cerium (III) chloride heptahydrate
A12947.0B A12947.18 A12947.30
A12947.0BEA 475 EUR
A12947.0B A12947.18 A12947.30
Tricloreto de cério heptahidratado ≥99%
Tricloreto de cério heptahidratado
Purity: 99% CAS No.: 18618-55-8 Molecular Formula: CeCl3.7H2O Formula Weight: 372.60 (246.48anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,1997 MDL No.: MFCD00149634
Fórmula: CeCl₃·7H₂O
Peso Molecular: 372.58 g/mol
Ponto de Fusão: 848
Densidade: 3.97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149634
Número CAS: 18618-55-8
EINECS: 606-073-0
Merck Index: 12,02041