Print…
Ytterbium(III) bromide hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
44057.09 44057.18
44057.09EA 119 EUR
44057.09 44057.18
Ytterbium(III) bromide hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Ytterbium(III) bromide hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 15163-03-8 Molecular Formula: YbBr3.xH2O Formula Weight: 412.77(anhy) Physical Form: Lump
Fórmula: Br₃Yb·H₂O
Peso Molecular: 430.77 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049613
Número CAS: 15163-03-8
EINECS: 237-350-0