Terbium(III) bromide hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13173.09
13173.18
13173.09EA
174
EUR
13173.09
13173.18
Terbium(III) bromide hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Terbium(III) bromide hydrate
Purity: 99.99%
Molecular Formula: TbBr3.xH2O
Formula Weight: 398.65(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 170° dec.
MDL No.: MFCD00049571
Fórmula:
Br₃Tb·H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049571 Número CAS: 15162-98-8 EINECS: 238-442-3 |