Print…
Samarium tribromide hexahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Samarium tribromide hexahydrate, Samarium(III) bromide hexahydrate
14603.14 14603.22
14603.14EA 107 EUR
14603.14 14603.22
Samarium tribromide hexahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Samarium tribromide hexahydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 13517-12-9 Molecular Formula: SmBr3.6H2O Formula Weight: 498.15 (390.06anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00192430
Fórmula: Br₃Sm·6H₂O
Peso Molecular: 498.16 g/mol
Ponto de Fusão: >640 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192430
Número CAS: 13517-12-9
EINECS: 237-347-4