Print…
Holmium tribromide hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
13203.09 13203.18
13203.09EA 69.4 EUR
13203.09 13203.18
Holmium tribromide hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Holmium tribromide hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 223911-98-6 Molecular Formula: HoBr3.xH2O Formula Weight: 404.66(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00209652
Fórmula: Br₃Ho·H₂O
Peso Molecular: 422.66 g/mol
Ponto de Fusão: 914 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209652
Número CAS: 223911-98-6
EINECS: 237-524-6
Merck Index: 14,4727