Print…
Sulfato ferro (III) de amónio dodecahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
F3629-250G F3629-500G
SIALF3629-250GEA 60 EUR
SIALF3629-250G SIALF3629-500G
Sulfato ferro (III) de amónio dodecahidratado, Sigma-Aldrich®
Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate
Fórmula: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Densidade: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150004
Número CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549