Print…
Sulfato ferro (III) de amônio dodecahidratado 99,0-101,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Alum iron, Ammonium iron sulphate dodecahydrate, Ferric ammonium sulphate dodecahydrate, Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate, Iron alum, Ammonium ferric sulphate dodecahydrate
21094.233EA 38.5 EUR
21094.233 21094.290 21094.260
Sulfato ferro (III) de amônio dodecahidratado 99,0-101,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate
Fórmula: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Peso Molecular: 482.2 g/mol
Ponto de ebulição: 230
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Densidade: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150004
Número CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Encomendar
Assay 99.0 - 101.0 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Substances not precipitated by NH4OH Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (II) (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Zn (Zinc) Max. 30 ppm