Print…
Sulfato ferro (III) de amônio dodecahidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Alum iron, Ammonium iron sulphate dodecahydrate, Ferric ammonium sulphate dodecahydrate, Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate, Iron alum, Ammonium ferric sulphate dodecahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.03776.0500 1.03776.1000 1.03776.5000 1.03776.9050
1.03776.0500EA 60.1 EUR
1.03776.0500 1.03776.1000 1.03776.5000 1.03776.9050
Sulfato ferro (III) de amônio dodecahidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate
Fórmula: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Peso Molecular: 482.2 g/mol
Ponto de ebulição: 230
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Densidade: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150004
Número CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Encomendar
Assay (iodometric) 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe II (Iron II) ≤ 0.001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.001 %