Print…
Sulfato ferro (III) de amônio dodecahidratado 99+% analysis_for
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Alum iron, Ammonium iron sulphate dodecahydrate, Ferric ammonium sulphate dodecahydrate, Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate, Iron alum, Ammonium ferric sulphate dodecahydrate
205885000 205880025 205880500 205881000
ACRO205885000EA 48 EUR
ACRO205885000 ACRO205880025 ACRO205880500 ACRO205881000
Sulfato ferro (III) de amônio dodecahidratado 99+% analysis_for
Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate
Fórmula: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Peso Molecular: 482.2 g/mol
Ponto de ebulição: 230 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Densidade: 1.71 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00150004
Número CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Encomendar
Appearance Light purple-grey to violet Adhering powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) ≤10 ppm