Print…
Sulfato de amônio ferroso (II) hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
09719-250G 09719-50G
SIAL09719-250GEA 114 EUR
SIAL09719-250G SIAL09719-50G
Sulfato de amônio ferroso (II) hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Ammonium iron(II) sulphate hexahydrate
Fórmula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Peso Molecular: 392.14 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Densidade: 1.864 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150530
Número CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8