Print…
Sulfato de amônio ferroso (II) hexahidratado ≥98.5%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
24254.293EA 68.6 EUR
24254.293 24254.460
Sulfato de amônio ferroso (II) hexahidratado ≥98.5%, TECHNICAL
Ammonium iron(II) sulphate hexahydrate
Fórmula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Ponto de Fusão: 110 °C
Densidade: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150530
Número CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Encomendar
Assay Min. 98.5 %