Sulfato de amônio ferroso (II) hexahidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
40751.03
40751.06
40751.14
40751.03EA
43.6
EUR
40751.03
40751.06
40751.14
Sulfato de amônio ferroso (II) hexahidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Ammonium iron(II) sulphate hexahydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 7783-85-9
Molecular Formula: H8FeN2O8S2.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 284.04(anhy)
Physical Form: Coarse Powder
Density: 1.864
Appearance: Pale bluish green
Odour: Odourless
Melting Point: ca 100° dec.
Merck Reference: 14,521
MDL No.: MFCD00150530
Fórmula:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O Peso Molecular: 392.14 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 100 °C (decomposição) Densidade: 1.864 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150530 Número CAS: 7783-85-9 EINECS: 233-382-4 Merck Index: 14,521 |