Print…
Sulfato de amônio ferroso (II) hexahidratado 99% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
423720030 423725000 423721000
ACRO423720030EA 286 EUR
ACRO423720030 ACRO423725000 ACRO423721000
Sulfato de amônio ferroso (II) hexahidratado 99% ACS
Ammonium iron(II) sulphate hexahydrate
Fórmula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Peso Molecular: 392.14 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150530
Número CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Encomendar
Appearance Blue-green Crystals
Titration with KMnO4 98.5 to 101.5 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Manganese (Mn) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Ferric iron (Fe 3+) ≤100 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)
Insoluble matter ≤0.01 %