Print…
Sulfato de amônio ferroso (II) hexahidratado 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
201370010 201370250 201375000 201370050 201370251
ACRO201370010EA 72.2 EUR
ACRO201370010 ACRO201370250 ACRO201375000 ACRO201370050 ACRO201370251
Sulfato de amônio ferroso (II) hexahidratado 99+% para análise
Ammonium iron(II) sulphate hexahydrate
Fórmula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Peso Molecular: 392.14 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150530
Número CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Encomendar
Appearance Light green Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤30 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferric iron (Fe 3+) ≤200 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)