Print…
Heptamolibdato de amônio tetrahidrato ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.01182.0250 1.01182.1000 1.01182.5000
1.01182.0250EA 138 EUR
1.01182.0250 1.01182.1000 1.01182.5000
Heptamolibdato de amônio tetrahidrato ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico, Supelco®
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Fórmula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Peso Molecular: 1235.86 g/mol
Densidade: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167059
Número CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
Encomendar
Solubility 400 g/l (20 °C)
Melting Point 90 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 1235.86 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.498 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 (50 g/l, H2O, 20 °C)