Print…
Heptamolibdato de amónio tetrahidrato, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.01180.0250 1.01180.1000
1.01180.0250EA 160 EUR
1.01180.0250 1.01180.1000
Heptamolibdato de amónio tetrahidrato, Supelco®
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Fórmula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Densidade: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167059
Número CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
Encomendar
Solubility 400 g/l (20 °C)
Melting Point 90 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 1235.86 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.498 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 (50 g/l, H2O, 20 °C)