Ammonium molybdate(VI) ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
43206.22
43206.14
43206.22EA
1260
EUR
43206.22
43206.14
Ammonium molybdate(VI) ≥99.99% (baseado nos metais)
Ammonium molybdate(VI)
Purity: 99.99%
CAS No.: 13106-76-8
Molecular Formula: H8MoN2O4
Formula Weight: 196.02
Physical Form: Powder/Lump
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011596
Fórmula:
H₈MoN₂O₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011596 Número CAS: 13106-76-8 EINECS: 236-031-3 |