Print…
Heptamolibdato de amónio tetrahidrato 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
205851000 205855000 205850025
ACRO205851000EA 43.9 EUR
ACRO205851000 ACRO205855000 ACRO205850025
Heptamolibdato de amónio tetrahidrato 99+% para análise
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Fórmula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Ponto de Fusão: 190 °C
Densidade: 2,49 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167059
Número CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm