Print…

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

T7505-100G T7505-25G T7505-5G
SIALT7505-100GEA 0 EUR
SIALT7505-100G SIALT7505-25G SIALT7505-5G
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Fórmula: C₄H₁₃NO·5H₂O
Ponto de Fusão: 65…68 °C
Densidade: 1,829 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149566
Número CAS: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
UN: 3423
ADR: 8,II

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR