Print…
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
87741-100G 87741-25G 87741-500G
SIAL87741-100GEA 245 EUR
SIAL87741-100G SIAL87741-25G SIAL87741-500G
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Fórmula: C₄H₁₃NO·5H₂O
Ponto de Fusão: 65…68 °C
Densidade: 1,829 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149566
Número CAS: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
UN: 3423
ADR: 8,II