Print…
Cloreto de de tetraetilamónio hidrato 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetrylammonium chloride hydrate
A15215.14 A15215.22 A15215.36
A15215.14EA 32.7 EUR
A15215.14 A15215.22 A15215.36
Cloreto de de tetraetilamónio hidrato 98%
Cloreto de de tetraetilamónio hidrato
Tetraethylammonium chloride monohydrate is used as pharmaceutical intermediate.
Purity: 98% CAS No.: 68696-18-4 Molecular Formula: (CH3CH2)4NCl.H2O Formula Weight: 183.72 (165.71anhy) Melting Point: ca 110° Beilstein Reference: 3563247 Merck Reference: 14,9200 MDL No.: MFCD00149992
Atenção: Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Fórmula: C₈H₂₀ClN·xH₂O
Peso Molecular: 165.71 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: ∼ 110 °C
Densidade: 1.0801
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149992
Número CAS: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Merck Index: 14,9200