Print…
Cloreto de de tetraetilamónio hidrato 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetrylammonium chloride hydrate
150900250 150901000 150905000
ACRO150900250EA 32 EUR
ACRO150900250 ACRO150901000 ACRO150905000
Cloreto de de tetraetilamónio hidrato 99%
Cloreto de de tetraetilamónio hidrato
Fórmula: C₈H₂₀ClN·xH₂O
Peso Molecular: 165.71 g/mol (anhy)
Número MDL : MFCD00149992
Número CAS: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤10 %
Impurity ≤0.5 % Triethylamine hydrochloride