Print…
Cloreto de estanho (II) dihidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Stannous chloride dihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
474762-25G 474762-5G
SIAL474762-25GEA 263 EUR
SIAL474762-25G SIAL474762-5G
Cloreto de estanho (II) dihidratado, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Estanho (II) dihidratado
Fórmula: SnCl₂·2H₂O
Ponto de ebulição: 623 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 246 °C
Densidade: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149863
Número CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861