Print…
Caulino, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
K1512-1KG K1512-500G
SIALK1512-1KGEA 171 EUR
SIALK1512-1KG SIALK1512-500G
Caulino, Sigma-Aldrich®
Caulino
Fórmula: Al₂SiO₇·2H₂O
Peso Molecular: 258.16 g/mol
Ponto de Fusão: 1760
Densidade: 0.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062311
Número CAS: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
ALCANCE: exempt
Merck Index: 13,05300