Print…
Halloysite nanoclay, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Kaolin clay
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
685445-100G 685445-500G
SIAL685445-100GEA 122 EUR
SIAL685445-100G SIAL685445-500G
Halloysite nanoclay, Sigma-Aldrich®
Halloysite nanoclay
Fórmula: Al₂Si₂O₅(OH)₄·2H₂O
Peso Molecular: 294.19 g/mol
Densidade: 0.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11045913
Número CAS: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
ALCANCE: exempt