Print…
Caulino, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
211740010 211740025 211740100
ACRO211740010EA 41.3 EUR
ACRO211740010 ACRO211740025 ACRO211740100
Caulino, puro
Caulino
Fórmula: Al₂SiO₇·2H₂O
Peso Molecular: 258.16 g/mol
Ponto de Fusão: 1750 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062311
Número CAS: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
ALCANCE: exempt
Merck Index: 13,05300
Encomendar
Appearance Light beige Powder
Loss on drying ≤1.5 %
Particle size 1.0 to 1.8 µm (D50)
Loss on ignition 10.8 % to 11.8 %