Print…
Thallium(III) nitrate trihydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
163015-100G 163015-25G
SIAL163015-100GEA 453 EUR
SIAL163015-100G SIAL163015-25G
Thallium(III) nitrate trihydrate, Sigma-Aldrich®
Thallium(III) nitrate trihydrate
Fórmula: N₃O₉Tl·3H₂O
Ponto de Fusão: 102…105 °C
Densidade: 3,31…3.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149874
Número CAS: 13453-38-8
EINECS: 237-325-4
UN: 2727
ADR: 6.1,II