Print…
Nitrato de alumínio nonahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
229415-100G 229415-10G
SIAL229415-100GEA 725 EUR
SIAL229415-100G SIAL229415-10G
Nitrato de alumínio nonahidratado, Sigma-Aldrich®
Nitrato de alumínio nonahidratado
Fórmula: Al(NO₃)₃·9H₂O
Ponto de Fusão: 73 °C
Densidade: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149132
Número CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III