Print…
Nitrato de alumínio nonahidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic® baixo em mercúrio
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Aluminum nitrate nonahydrate
43145.22 43145.14 43145.36
43145.22EA 431 EUR
43145.22 43145.14 43145.36
Nitrato de alumínio nonahidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic® baixo em mercúrio
Nitrato de alumínio nonahidratado
Purity: 99.999% CAS No.: 7784-27-2 Molecular Formula: Al(NO3)3.9H2O Formula Weight: 375.13 (212.99anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,352 UN No.: 1438 MDL No.: MFCD00003419
Fórmula: Al(NO₃)₃·9H₂O
Peso Molecular: 375.13 g/mol
Ponto de Fusão: 73.5 °C
Densidade: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149132
Número CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,352