Print…
Fluoreto de alumínio trihidratado ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Aluminum fluoride trihydrate
11496.22 11496.36 11496.A3
11496.22EA 41.2 EUR
11496.22 11496.36 11496.A3
Fluoreto de alumínio trihidratado ≥97%
Fluoreto de alumínio trihidratado
Purity: 97% CAS No.: 15098-87-0 Molecular Formula: AlF3.3H2O Formula Weight: 138.02 (83.98anhy) Physical Form: Powder Density: 2.17 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 250° -3H2O Merck Reference: 14,339 MDL No.: MFCD00003426
Fórmula: AlF₃·3H₂O
Peso Molecular: 138.02 g/mol
Ponto de Fusão: 250 °C (-3H₂O)
Densidade: 2.17
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149141
Número CAS: 15098-87-0
EINECS: 232-051-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,00351