Print…
Fluoreto de alumínio trihidratado 97%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
216825000 216820025
ACRO216825000EA 59.4 EUR
ACRO216825000 ACRO216820025
Fluoreto de alumínio trihidratado 97%, extra puro
Fluoreto de alumínio trihidratado
Fórmula: AlF₃·3H₂O
Densidade: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149141
Número CAS: 15098-87-0
EINECS: 232-051-1
ADR: 8,III
Merck Index: 12,00351
Encomendar
Appearance White Powder
Assay ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm