Print…
Cloreto de alumínio hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Aluminum chloride hexahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A0718-2.5KG A0718-500G
SIALA0718-2.5KGEA 741 EUR
SIALA0718-2.5KG SIALA0718-500G
Cloreto de alumínio hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Cloreto de alumínio hexahidratado
Fórmula: AlCl₃·6H₂O
Peso Molecular: 241.43 g/mol
Ponto de Fusão: ∼100 °C
Densidade: 2.39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149134
Número CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8 III