Print…
Cloreto de alumínio hexahidratado 99%, grade reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Aluminum chloride hexahydrate
237078-100G 237078-500G
237078-100GEA 36.09 EUR
237078-100G 237078-500G
Cloreto de alumínio hexahidratado 99%, grade reagente
Cloreto de alumínio hexahidratado
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: AlCl₃·6H₂O
Peso Molecular: 241.43 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Densidade: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149134
Número CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
Encomendar
Vapor Pressure 1 mmHg ( 100 °C)
Assay 98.5 - 101.5 %