Print…
Cloreto de alumínio hexahidratado 99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
A14437.0IEA 228 EUR
A14437.0I A14437.30 A14437.0B
Cloreto de alumínio hexahidratado 99%
Cloreto de alumínio hexahidratado
Fórmula: AlCl₃·6H₂O
Peso Molecular: 241,43 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição)
Densidade: 2,398
Número MDL : MFCD00149134
Número CAS: 7784-13-6
UN: 3260
ADR: 8,III