Print…
Sulfato de magnésio heptahidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05886.0500 1.05886.1000 1.05886.5000 1.05886.9050
1.05886.0500EA 64.1 EUR
1.05886.0500 1.05886.1000 1.05886.5000 1.05886.9050
Sulfato de magnésio heptahidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Sulfato de Magnésio heptahidratado
Fórmula: MgSO₄·7H₂O
Peso Molecular: 246.48 g/mol
Ponto de Fusão: 1124
Densidade: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149785
Número CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Encomendar
Solubility 710 g/l (20 °C)
Molar Mass 246.48 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)