Print…
Sulfato de magnésio heptahidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
A14491.0B A14491.0I
A14491.0BEA 36.6 EUR
A14491.0B A14491.0I
Sulfato de magnésio heptahidratado ≥99%
Sulfato de Magnésio heptahidratado
Purity: 99+% CAS No.: 10034-99-8 Molecular Formula: MgSO4.7H2O Formula Weight: 246.48 (120.37anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149785
Fórmula: MgSO₄·7H₂O
Peso Molecular: 246.48 g/mol
Ponto de Fusão: 1124
Densidade: 1.68
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149785
Número CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715