Sulfato de magnésio heptahidratado 98.0-102.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
11596.22
11596.36
11596.A3
11596.22EA
22.6
EUR
11596.22
11596.36
11596.A3
Sulfato de magnésio heptahidratado 98.0-102.0% ACS
Sulfato de Magnésio heptahidratado
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 10034-99-8
Molecular Formula: MgSO4.7H2O
Formula Weight: 246.48 (120.37anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.68
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol, glycerol
Merck Reference: 14,5691
MDL No.: MFCD00149785
Fireproofing, textiles, catalyst carrier, ceramics
Fórmula:
MgSO₄·7H₂O Peso Molecular: 246.48 g/mol Ponto de Fusão: 1124 Densidade: 1.68 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149785 Número CAS: 10034-99-8 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 14,5691 |