Hidrato de sulfato de magnésio ≥99.997% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10801.09
10801.18
10801.09EA
82.7
EUR
10801.09
10801.18
Hidrato de sulfato de magnésio ≥99.997% (baseado em metais), Puratronic®
Magnesium sulphate hydrate
Purity: 99.997%
CAS No.: 22189-08-8
Molecular Formula: MgSO4.xH2O
Formula Weight: 120.37(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.68
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5691
MDL No.: MFCD00149787
Fórmula:
MgSO₄·nH₂O Peso Molecular: 120.37 g/mol (anhy) Densidade: 1.68 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011110 Número CAS: 22189-08-8 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 14,5691 |