Print…
Sulfato de magnésio heptahidratado 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
124900010 124900025 124900100
ACRO124900010EA 72.1 EUR
ACRO124900010 ACRO124900025 ACRO124900100
Sulfato de magnésio heptahidratado 99+%, extra puro
Sulfato de Magnésio heptahidratado
Fórmula: MgSO₄·7H₂O
Ponto de Fusão: 770 °C
Densidade: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149785
Número CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 % (on dry substance)
Loss on drying 48.0 % to 52.0 % (450°C)
pH 5.0 to 9.2 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm