Print…
Magnesium sulphate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Magnesium sulphate hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
434183-1KG 434183-500G
SIAL434183-1KGEA 474 EUR
SIAL434183-1KG SIAL434183-500G
Magnesium sulphate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Magnesium sulphate monohydrate
Fórmula: MgSO₄·1H₂O
Peso Molecular: 138.38 g/mol
Densidade: 2.57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149787
Número CAS: 14168-73-1
EINECS: 231-298-2