Print…
Sulfato de cálcio dihidratado, EMPROVE® ESSENTIAL BP, E516, Ph. Eur. suitable for use as excipient, precipitado, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: Plaster of Paris
1.02160.9050 1.02160.1000
1.02160.9050EA 0 EUR
1.02160.9050 1.02160.1000
Sulfato de cálcio dihidratado, EMPROVE® ESSENTIAL BP, E516, Ph. Eur. suitable for use as excipient, precipitado, SAFC®
Sulfato de cálcio dihidratado
Fórmula: CaSO₄·2H₂O
Peso Molecular: 172.17 g/mol
Densidade: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149625
Número CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711